Key Documents
SML2753
Sigma-Aldrich
UCSF4226
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[(2-bromo-5-?methoxyphenyl)methyl]-3-?pyridinamine, ZINC128734226
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13BrN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.16
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
UCSF4226 (ZINC128734226) is brain permeable, potent and selective agonist of human melatonin hMT2 receptor.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reed M Stein et al.
Nature, 579(7800), 609-614 (2020-02-11)
The neuromodulator melatonin synchronizes circadian rhythms and related physiological functions through the actions of two G-protein-coupled receptors: MT1 and MT2. Circadian release of melatonin at night from the pineal gland activates melatonin receptors in the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus