Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 375,00 zł 318,75 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł 1028,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7BrN2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
318,75 zł
Cena katalogowa375,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])c1[s]c(cc1)Br
InChI
1S/C10H7BrN2O4S2/c11-9-5-6-10(18-9)19(16,17)12-7-1-3-8(4-2-7)13(14)15/h1-6,12H
InChI key
XAKPASIXPSBWRB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Endosidin9 (ES9) is a potent inhibitor of clathrin-mediated endocytosis (CME) in Arabidopsis thaliana, HeLa cells and Drosophila neurons. It binds directly to N-terminal domain of clathrin heavy chain. Also, Endosidin9 is a mitochondrial uncoupler that displays protonophore activities leading to cytoplasm acidification.
potent and selective inhibitor of clathrin-mediated endocytosis (CME); mitochondrial uncoupler
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?