Merck
SML2751
UCSF7447
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Bromo-4-chloro-N-[3-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl]-benzenemethanamine, ZINC555417447
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12BrClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.64
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1c(ccc(c1)Cl)CNc2cc(ccc2)c3[nH]ncn3
InChI
1S/C15H12BrClN4/c16-14-7-12(17)5-4-11(14)8-18-13-3-1-2-10(6-13)15-19-9-20-21-15/h1-7,9,18H,8H2,(H,19,20,21)
InChI key
QPTCYEYTAWEZNT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
UCSF7447 (ZINC555417447) brain permeable, potent and selective inverse agonist of both human and mouse melatonin MT1 receptor, which decelerates re-entrainment in mouse model of east-bound jetlag. Unexpectedly UCSF7447 advances the phase of the mouse circadian clock when administer at dusk.
brain permeable, potent and selective inverse agonist of both human and mouse melatonin MT1 receptor
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)