Merck
SML1241
Pyr6
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]-3-fluoro-4-pyridinecarboxamide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H9F7N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.27
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=NC=C1F)NC2=CC=C(N3C(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=N3)C=C2
InChI
1S/C17H9F7N4O/c18-12-8-25-6-5-11(12)15(29)26-9-1-3-10(4-2-9)28-14(17(22,23)24)7-13(27-28)16(19,20)21/h1-8H,(H,26,29)
InChI key
XZIQSOZOLJJMFN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pyr6 is a selective inhibitor of calcium release from the endoplasmic reticulum via STIM1/Orai1 mediated, store operated calcium entry (SOCE).
Pyr6 is a selective inhibitor of calcium release from the endoplasmic reticulum via STIM1/Orai1 mediated, store operated calcium entry (SOCE). Pyr6 blocks SOCE in thapsigargin treated, calcium depleted BRL-2H3 cells (IC50 = 0.49 μM), but has poor activity against carbachol-induced, TRPC3-mediated calcium entry in TRPC3-transfected HEK293 cells (IC50 = 18.46 μM).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)