SML2681
cRIPGBM
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Benzyl-3-(4-fluorobenzyl)-2-methyl-4,9-dioxo-4,9-dihydro-1H-naphtho[2,3-d]imidazol-3-ium chloride, RIPGBM proapoptic metabolite
About This Item
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C2=C([N+](CC3=CC=C(F)C=C3)=C(C)N2CC4=CC=CC=C4)C(C5=C1C=CC=C5)=O.[Cl-]
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3