SML2671
Cevipabulin fumarate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-Chloro-6-[2,6-difluoro-4-[3-(methylamino)propoxy]phenyl]-N-((1S)-2,2,2-trifluoro-1-methylethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine fumarate, 5-Chloro-6-[2,6-difluoro-4-[3-(methylamino)propoxy]phenyl]-N-[(1S)-2,2,2-trifluoro-1-methylethyl][1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine, TTI-237 fumarate
About This Item
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
H2O: 5 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FC1=CC(OCCCNC)=CC(F)=C1C2=C(N[C@@H](C)C(F)(F)F)N3C(N=C2Cl)=NC=N3.O=C(/C=C/C(O)=O)O
InChI
1S/C18H18ClF5N6O.C4H4O4/c1-9(18(22,23)24)28-16-14(15(19)29-17-26-8-27-30(16)17)13-11(20)6-10(7-12(13)21)31-5-3-4-25-2;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-9,25,28H,3-5H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t9-;/m0./s1
Klucz InChI
TUXZQBYIZLWUKK-AFIAKLHKSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3