Przejdź do
SML0805
CID16020046
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[4,6-Dihydro-4-(3-hydroxyphenyl)-3-(4-methylphenyl)-6-oxopyrrolo[3,4-c]pyrazol-5(1H)-yl]-benzoic acid
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
661,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
1997,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H19N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1nc(c3c1C(=O)N(C3c5cc(ccc5)O)c4ccc(cc4)C(=O)O)c2ccc(cc2)C
InChI
1S/C25H19N3O4/c1-14-5-7-15(8-6-14)21-20-22(27-26-21)24(30)28(18-11-9-16(10-12-18)25(31)32)23(20)17-3-2-4-19(29)13-17/h2-13,23,29H,1H3,(H,26,27)(H,31,32)
InChI key
VGUQVYZXABOXCX-UHFFFAOYSA-N
Application
CID16020046 has been used as an antagonist of G-protein coupled receptor (GPR55) to test its effect on nociceptive behavior in rats induced with formalin.[1]
Biochem/physiol Actions
CID16020046 is a potent and a selective GPR55 antagonist that inhibits GPR55-mediated ERK1/2 phosphorylation. CID16020046 inhibits LPI-induced Ca2+ signaling in HEK-GPR55 cells.
CID16020046 is a potent and a selective GPR55 antagonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0002SML1693SML1694
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >25 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
red to brown
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)