Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML1863, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(N=CC=C2)C2=CC=C1CN3CCCCC3
InChI
1S/C15H18N2O/c18-15-13(11-17-9-2-1-3-10-17)7-6-12-5-4-8-16-14(12)15/h4-8,18H,1-3,9-11H2
InChI key
WXMFPLZGDXLEMN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MDR-selective compound that exhibits a robust Pgp-dependent toxic activity across diverse cancer cell lines
NSC57969 is a MDR-selective compound that exhibits a robust Pgp-dependent toxic activity across diverse cancer cell lines. NSC57969 shows profound toxicity against doxorubicin resistant Brca1-/-;p53-/- spontaneous mouse mammary carcinoma cells. NSC57969 eradicates P-glycoprotein expression in doxorubicin resistant brca1-/-;p53-/- spontaneous mouse mammary carcinoma, and MES-SA/Dx5 cells. However treatment of normal cells (hCMEC/D3 cells) with NSC57969 does not induce loss of Pgp.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (NMR) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color light orange to dark orange | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?