Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21ClN6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.86
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1c2c(nc([nH]c2NC)Nc3c(cc(cc3)C(=O)N4CCOCC4)OC)nc1
InChI
1S/C19H21ClN6O3/c1-21-16-15-12(20)10-22-17(15)25-19(24-16)23-13-4-3-11(9-14(13)28-2)18(27)26-5-7-29-8-6-26/h3-4,9-10H,5-8H2,1-2H3,(H3,21,22,23,24,25)
InChI key
HUEKBQXFNHWTQQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
JH-II-127 is an orally available, brain penetrant, potent and selective inhibitor of both wild-type and G2019S mutant Leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2). JH-II-127 inhibits phosphorylation of the Ser910 and Ser935 of both wild-type and G2019S mutant LRRK2. It causes complete inhibition of LRRK2 in mouse brain at 100 mg/kg.
orally available, brain penetrant, potent and selective inhibitor of both wild-type and G2019S mutant Leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?