Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 424,00 zł 360,40 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł 1462,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
360,40 zł
Cena katalogowa424,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c(nc1COCC)c(nc3c2cccc3)N
InChI
1S/C13H14N4O/c1-2-18-7-10-16-11-8-5-3-4-6-9(8)15-13(14)12(11)17-10/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,14,15)(H,16,17)
InChI key
DEVCLHVFELRPIU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CL097 is an imidazoquinoline (IMDQ) derivative (IQD) with dual toll-like receptor 7 & 8 (TLR7 & TLR8; TLR7/8) agonist activity. CL097 is commonly employed in the concentration range from 0.5 μg/mL to 45 μg/mL for stimulating cell surface TLR7/8 in cultures and is reported to be a stronger TLR7 ligand than CL075.
Imidazoquinoline (IMDQ) derivative (IQD) with dual toll-like receptor 7 & 8 (TLR7 & TLR8; TLR7/8) agonist activity. A stronger TLR7 ligand than CL075.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >2 mg/mL (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to very dark brown | color white to beige | color light yellow to light brown | color white to gray-brown |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?