Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 447,00 zł 379,95 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
379,95 zł
Cena katalogowa447,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1CCC)c(nc3c2cccc3)N
InChI
1S/C13H13N3S/c1-2-5-10-16-11-12(17-10)8-6-3-4-7-9(8)15-13(11)14/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3,(H2,14,15)
InChI key
NFYMGJSUKCDVJR-UHFFFAOYSA-N
Application
CL075 has been used to activate the monocyte-derived dendritic cells (DCs) to demonstrate the ability of DCs to induce cell death.
Biochem/physiol Actions
CL075 is a selective agonist of Toll-like receptor-8 (TLR-8) with immunostimulant activity. It showed an EC50 value of 400nM for IRF-NFΚB stimulation in TLR8 compared to 4 μM for TLR7.
Toll-like receptor-8 (TLR-8) agonist
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >2 mg/mL (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to very dark brown | color light yellow to light brown | color white to gray-brown |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?