Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H23N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(CC(NC1=C(C(OC(C)(C)C)=O)C2=C(CCCC2)S1)=O)S3)NC3=N
Biochem/physiol Actions
EU1794-27 is an N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptor (NMDAR) positive allosteric modulator (PAM) toward GluN2A/B/C subtypes (EC50/Emax = 1.4 μM/130%/GluN2B, 2.8 μM/230%/GluN2C, 2.4 μM/250%/GluN2D with Glu/Gly = ECmax = 100/30 μM using xenopus oocytes co-expressing rat GluN1 and respective GluN2 subtype; EC50/Emax = 6.3 μM/400%/GluN2B, 5.0 μM/680%/GluN2C with Glu/Gly = 1/0.3 μM &,;2.4 μM/580%/GluN2D with Glu/Gly = 0.6/0.2 μM), while it exhibits Glu/Gly level-dependent GluN1-GluN2A-modulating activities (EC50/Emax = 7.4 μM/52%/GluN2A with Glu/Gly = 100/30 μM; 8.1 μM/340% with Glu/Gly = 2/0.6 μM).
GluN2B/C/D NMDAR positive allosteric modulator with Glu/Gly level-dependent modulating activity toward GluN2A.
NMDA receptor is important for glutamate neurotransmission. It is associated with learning ability and memory. NMDA receptor possesses two different subunits NMDAR1 and NMDAR2. Tyrosine phosphorylation controls the actions of NMDA receptors. It is also known to influence neuronal function.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description - | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/L, clear |
| color white to light brown | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?