Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 428,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł 1479,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H19N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Galunisertib, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21nc(c(c2CCC1)c4c5c(ncc4)ccc(c5)C(=O)N)c3nc(ccc3)C
InChI
1S/C22H19N5O/c1-13-4-2-5-18(25-13)21-20(19-6-3-11-27(19)26-21)15-9-10-24-17-8-7-14(22(23)28)12-16(15)17/h2,4-5,7-10,12H,3,6,11H2,1H3,(H2,23,28)
InChI key
IVRXNBXKWIJUQB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Galunisertib (LY2157299) is an orally active multikinase inhibitor (IC50 in nM = 80/ALK4, 170/TGFβR1, 210/TGβ?R2, 190/MINK (MAP4K6), 220/RIP2 (RIPK2), 260/CK1α, 280/MEKKK4, 310/GAK, 400/CK1ε, 470/ALK6 (BMPR1B), 500/B-raf, 510/TNIK) mostly cited for its ALK4 & TGFbeta (TGFβ) receptors (TGFβ-RI (ALK5) & TGFβ-RII) inhibitory activity and anticancer efficacy in vitro (0.1-10 μM) and in vivo (20-100 mg/kg p.o.; mice).
Orally active multikinase inhibitor best known for its ALK4, TGFbeta receptors TGFβ-RI (ALK5) & TGFβ-RII activity and anticancer efficacy in vitro and in vivo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color , white to beige to brown | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?