Merck
SML2543
Sigma-Aldrich
KA-11
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[1-Methyl-2-oxo-2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl]ethyl]-2,5-pyrrolidinedione
Wybierz wielkość
5 MG
252,00 zł
25 MG
1030,00 zł
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
252,00 zł
25 MG
1030,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20F3N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.36
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(N1C(CCC1=O)=O)C(N(CC2)CCN2C3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)=O
InChI
1S/C18H20F3N3O3/c1-12(24-15(25)5-6-16(24)26)17(27)23-9-7-22(8-10-23)14-4-2-3-13(11-14)18(19,20)21/h2-4,11-12H,5-10H2,1H3
Klucz InChI
DWLZEEPJISTVEO-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
KA-11 to hybrydowa cząsteczka o szerokim spektrum działania przeciwdrgawkowego, która łączy chemiczne fragmenty dobrze znanych leków przeciwpadaczkowych, takich jak etosuksymid, lewetyracetam i lakozamid. Wykazano, że KA-11 ma właściwości przeciwpadaczkowe i antynocyceptywne w modelach zwierzęcych. Uważa się, że mechanizm jego działania obejmuje wpływ na neuronalne wrażliwe na napięcie kanały sodowe i wapniowe typu L.
Środek przeciwdrgawkowy o szerokim spektrum działania
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katarzyna Socała et al.
ACS chemical neuroscience, 10(1), 636-648 (2018-09-25)
Recently, compound KA-11 was identified as a promising candidate for a new broad-spectrum anticonvulsant. This compound revealed wide protective activity across the most important animal models of seizures such as the maximal electroshock test (MES), the subcutaneous pentylenetetrazole test (
Krzysztof Kamiński et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(13), 5274-5286 (2015-06-09)
The library of 27 new 1-(4-phenylpiperazin-1-yl)- or 1-(morpholin-4-yl)-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)propanamides and (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)butanamides as potential new hybrid anticonvulsant agents was synthesized. These hybrid molecules join the chemical fragments of well-known antiepileptic drugs (AEDs) such as ethosuximide, levetiracetam, and lacosamide. Compounds 5, 10, 11