Przejdź do
SML0005
Cerivastatin sodium salt hydrate
≥98% (HPLC), HMG-CoA reductase inhibitor, powder
Synonim(y):
(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(methoxymethyl)-2,6-bis(1-methylethyl)-3-pyridinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid sodium salt hydrate, Rivastatin hydrate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
699,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2800,00 zł
2380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H33FNNaO5 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
481.53 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
699,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cerivastatin sodium salt hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +18 to +26° in ethanol
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
originator
Bayer
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].COCc1c(nc(C(C)C)c(\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)c1-c2ccc(F)cc2)C(C)C
InChI
1S/C26H34FNO5.Na.H2O/c1-15(2)25-21(11-10-19(29)12-20(30)13-23(31)32)24(17-6-8-18(27)9-7-17)22(14-33-5)26(28-25)16(3)4;;/h6-11,15-16,19-20,29-30H,12-14H2,1-5H3,(H,31,32);;1H2/q;+1;/p-1/b11-10+;;/t19-,20-;;/m1../s1
InChI key
NJHMEKXCHXHQPP-PZLZTSNUSA-M
General description
Cerivastatin sodium salt hydrate belongs to the statin class of lipid lowering agents. It helps in decreasing MAP kinase activation, blocking AP-1 (activator protein-1) and NF-kB (nuclear factor-kB ) binding activity, inhibiting inflammatory responses and ameliorated renal damage. It also lowers cholesterol. It is metabolized by cytochrome P450 (CYP)3A4 and (CYP)2C8. Cerivastatin sodium salt hydrate is linked to rhabdomyolysis.
Application
Cerivastatin sodium salt hydrate may be used in cell signaling studies.
Cerivastatin sodium salt hydrate has been used as a supplement in cell culture.
Biochem/physiol Actions
Accumulated macrophages in atherosclerotic plaques result in plaque rupture and thrombus formation. Cerivastatin suppresses the growth of macrophages and decreases the expression of matrix metalloproteinases and tissue factor molecules, thus reduces acute coronary events.[1][2]
Cerivastatin sodium is an HMG-CoA reductase inhibitor. HMG-CoA is a key enzyme in the production of cholesterol.
HMG-CoA reductase inhibitor
Features and Benefits
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4498SML0038E1905
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: ≥9 mg/mL
solubility
H2O: freely soluble
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
color
white to tan
color
white
color
white to tan
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)