Przejdź do
SML2460
SK33
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenoxy]-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
370,00 zł
314,50 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
1130,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H13F9N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
500.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
314,50 zł
Cena katalogowa370,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C(NC1=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)C=C1)=O)(C)COC2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2
InChI
1S/C20H13F9N2O3/c1-17(33,16(32)31-13-3-2-10(8-30)15(7-13)20(27,28)29)9-34-14-5-11(18(21,22)23)4-12(6-14)19(24,25)26/h2-7,33H,9H2,1H3,(H,31,32)
InChI key
VJIVKRQGSGBLFP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SK33, a trifluoromethylated enobosarm analog, is a cell and brain penetrant, tissue selective and highly potent anti-androgen that reduces androgen receptor (AR) transcriptional activity. SK33 induces cell cycle arrest at G1 phase. It exhibits increased efficacy against acquired anti-androgen resistance prostate cancer cells.
cell and brain penetrant, tissue selective and highly potent anti-androgen that reduces androgen receptor (AR) transcriptional activity
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1145SML2653SML0895
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)