Merck
SML2436
Sigma-Aldrich
BAY-958 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3-((4-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)phenyl)methanesulfonamide hydrochloride, 3-[[4-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzenemethanesulfonamide hydrochloride, BAY 958 HCl, BAY958 HCl, LDC 526 HCl, LDC526 HCl
Wybierz wielkość
5 MG
252,00 zł
25 MG
1015,00 zł
252,00 zł
Cena katalogowa360,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
252,00 zł
25 MG
1015,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16FN5O3S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.86
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
252,00 zł
Cena katalogowa360,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC1=CC=C(C2=NC(NC3=CC(CS(=O)(N)=O)=CC=C3)=NC=N2)C(OC)=C1.Cl
Klucz InChI
WKPVFIKSRZVXOX-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Aktywny doustnie, ukierunkowany na miejsce ATP, silny i selektywny inhibitor PTEFb/CDK9 o skuteczności przeciwnowotworowej in vitro i in vivo.
BAY-958 (LDC526) jest aktywnym doustnie, ukierunkowanym na miejsce ATP, silnym i selektywnym inhibitorem PTEFb/CDK9 (hCDK9-CycT1 IC50 = 5-11 nM; [ATP] = 10 μM) o 52- do >2000-krotnej selektywności w stosunku do CDK1-7 z aktywnością antyproliferacyjną w kulturach nowotworowych (IC50 = 0.28 μM/96h/MOLM-13, 1 μM/96h/HeLa, 0.55 μM/48h/MEC-1, 0.28 μM/48h/CCL pacjentów PBMCs). Po podaniu doustnym u myszy, BAY-958 znacząco hamuje wzrost guza ostrej białaczki szpikowej (AML) MOLM-13 u myszy (30/40 mg/kg/dzień p.o.; sól HCl) i wykazuje skuteczność in vivo w dwóch mysich modelach przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL) (50 i 70 mg/kg/dzień p.o.; wolna baza).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ulrich Lücking et al.
ChemMedChem, 12(21), 1776-1793 (2017-09-30)
Selective inhibition of exclusively transcription-regulating PTEFb/CDK9 is a promising new approach in cancer therapy. Starting from lead compound BAY-958, lead optimization efforts strictly focusing on kinase selectivity, physicochemical and DMPK properties finally led to the identification of the orally available
Joachim R Göthert et al.
Oncotarget, 9(41), 26353-26369 (2018-06-15)
Onset of progression even during therapy with novel drugs remains an issue in chronic lymphocytic leukemia (CLL). Thus, there is ongoing demand for novel agents. Approaches targeting cyclin-dependent kinases (CDK) have reached the clinical trial stage. CDK9 mediating RNA transcriptional