Przejdź do
SML2429
Kwas 3,3′,4-tri-O-metylomlekowy
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
3-hydroxy-2,7,8-trimethoxy- [1]Benzopyrano[5,4,3-cde][1]benzopyran-5,10-dione, Kwas 2,3,8-tri-O-metylomlekowy, Nasutin B
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.27
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1c2c3c4c([o][c](c3cc(c2OC)OC)=O)c(c(cc4[c]1=O)O)OC
InChI
1S/C17H12O8/c1-21-9-5-7-11-10-6(16(19)25-15(11)13(9)23-3)4-8(18)12(22-2)14(10)24-17(7)20/h4-5,18H,1-3H3
InChI key
LXEQIOGTMDLLEC-UHFFFAOYSA-N
General description
Kwas 3,3',4-tri-O-metylomlekowy jest metylowanym analogiem kwasu elagowego. Kwas 3,3',4-tri-O-metylomlekowy został początkowo wyizolowany z kłączy Euphorbia acaulis.
Stwierdzono, że kwas 3,3',4-tri-O-metylomlekowy ma właściwości przeciwcukrzycowe u myszy leczonych Alloxanem. Ponadto stwierdzono, że kwas 3,3',4-tri-O-metylomlekowy ma działanie przeciwbakteryjne przeciwko kilku szczepom bakterii, w tym Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes i Staphylococcus aureus.
Other Notes
Rozpuszczalność: 5 mg/ml w DMSO (wymaga podgrzania), w przypadku wytrącenia podgrzać roztwór.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL82590PHL82591SMB00131
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)