Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
COc1c(O)cc2C(=O)Oc3c(OC)c(O[C@@H]4OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc5C(=O)Oc1c2-c35
InChI
1S/C21H18O12/c1-28-15-8(22)3-6-11-12-7(20(27)32-17(11)15)4-10(16(29-2)18(12)33-19(6)26)31-21-14(25)13(24)9(23)5-30-21/h3-4,9,13-14,21-25H,5H2,1-2H3/t9-,13+,14-,21+/m1/s1
InChI key
UDWUZPSSUIWBKB-LAPUEANGSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance |
| grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab |
| form solid | form powder |
| product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?