Przejdź do
SML2348
BAY-707
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-N-Ethyl-4-(3-methylmorpholino)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
443,00 zł
376,55 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
376,55 zł
Cena katalogowa443,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC)C1=CC2=C(N1)N=CC=C2N3CCOC[C@@H]3C
InChI
1S/C15H20N4O2/c1-3-16-15(20)12-8-11-13(4-5-17-14(11)18-12)19-6-7-21-9-10(19)2/h4-5,8,10H,3,6-7,9H2,1-2H3,(H,16,20)(H,17,18)/t10-/m0/s1
InChI key
RPMGXDCRCWWCRY-JTQLQIEISA-N
Biochem/physiol Actions
BAY-707 is an inhibitor of the human 7,8-dihydro-8-oxoguaninetriphosphatase MTH1 (NUDT1), which hydrolyzes oxidized purine nucleoside triphosphates that might otherwise be incorporated into DNA/RNA and contribute to DNA damage. BAY-707 was shown to be a substrate-competitive, selective MTH1 inhibitor with an IC50 value of 2.3 nM.
Inhibitor of the human 7,8-dihydro-8-oxoguaninetriphosphatase MTH1 (NUDT1)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2727SML2349SML0651
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to very dark brown
color
white to very dark brown
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)