Przejdź do
SML0651
OAC1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridin-5-yl-benzamide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
431,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
431,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c(cc1)cc(nc2)NC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H11N3O/c18-14(10-4-2-1-3-5-10)17-13-8-11-6-7-15-12(11)9-16-13/h1-9,15H,(H,16,17,18)
InChI key
HWJRIFZDXJKJJN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
OAC1 enhances iPSC reprogramming efficiency by enhancing Oct4 and Nanog driven gene expression.
OAC1 enhances iPSC reprogramming efficiency by enhancing Oct4 and Nanog driven gene expression. Treatment of mouse embryonic fibroblasts transduced with Oct2, Sox2, Klf4 and c-myc displayed a two-fold increase in the formation of ESC-like clones. OAC1 treated cells display a hypomethylated state of Oct4 promoter DNA.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1650SML2822SML0235
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
color
white to beige
color
, off-white to gray and beige
color
white to light brown
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)