Przejdź do
SML2321
Gestrinone
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
(17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregna-4,9,11-trien-20-yn-3-one, Ethylnorgestrienone, R-2323, R2323, RU-2323
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
488,00 zł
414,80 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
414,80 zł
Cena katalogowa488,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +81 to +88°, c = 0.4 in ethanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@]1(C#C)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3C=C[C@@]21CC)=O
InChI
1S/C21H24O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,9,11,13,18-19,23H,3,5-8,10,12H2,1H3/t18-,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
BJJXHLWLUDYTGC-ANULTFPQSA-N
Biochem/physiol Actions
Gestrinone is a synthetic steroid, an analog of norgestrienone, which exhibits androgenic, anti-estrogenic and anti-progestogenic activities. Gestrinone is used for treatment of endometriosis.
androgenic, anti-estrogenic and anti-progestogenic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0356E1001Y0001112
Gestodene European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001112
Gestodene
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥99% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
chloroform: methanol (1:1): 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
optical activity
[α]/D +81 to +88°, c = 0.4 in ethanol
optical activity
[α]/D +80 to +95°, c = 1 (CHCl3)
optical activity
-
optical activity
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)