Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.46
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NN=C2N1N=C(N[C@H](C)[C@@H](C3=CC=CC=C3)N(C)C)C4=CC=CC=C42
Biochem/physiol Actions
D-Moses is a negative control to L-Moses a cell penetrant, potent and selective PCAF bromodomain (Brd) inhibitor.
negative control to L-Moses, a PCAF Bromodomain inhibitor
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Moses Moustakim et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 56(3), 827-831 (2016-12-15)
The p300/CBP-associated factor (PCAF) and related GCN5 bromodomain-containing lysine acetyl transferases are members of subfamily I of the bromodomain phylogenetic tree. Iterative cycles of rational inhibitor design and biophysical characterization led to the discovery of the triazolopthalazine-based L-45 (dubbed L-Moses) as