Przejdź do
SML2127
Dynapyrazole-A
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[1-(4-Chloro-phenyl)-cyclopropyl]-7-iodo-5-oxo-4,5-dihydro-pyrazolo[1,5-a]quinazoline-3-carbonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
459,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12ClIN4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
486.69
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
IC1=CC=C(N2C(NC3=O)=C(C#N)C(C4(CC4)C5=CC=C(Cl)C=C5)=N2)C3=C1
InChI
1S/C20H12ClIN4O/c21-12-3-1-11(2-4-12)20(7-8-20)17-15(10-23)18-24-19(27)14-9-13(22)5-6-16(14)26(18)25-17/h1-6,9H,7-8H2,(H,24,27)
InChI key
VABPBCMFKJDOHP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dynapyrazole-A is a potent dynein inhibitor. Dynapyrazole-A inhibits microtubule activity without inhibiting basal ATPase activity.
Dynein inhibitor
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R1783SML0965SML0645
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)