Merck
SML2110
Sigma-Aldrich
WOBE437
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2E,4E)-N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]dodeca-2,4-dienamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H33NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.50
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nie można obecnie kupić produktu SML2110. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCC/C=C/C=C/C(NCCC1=CC(OC)=C(OC)C=C1)=O
InChI
1S/C22H33NO3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-22(24)23-17-16-19-14-15-20(25-2)21(18-19)26-3/h10-15,18H,4-9,16-17H2,1-3H3,(H,23,24)/b11-10+,13-12+
Klucz InChI
LAHLFCSEHHJQRN-AQASXUMVSA-N
Działania biochem./fizjol.
WOBE437 jest wysoce silnym i selektywnym inhibitorem transportu endokannabinoidów. WOBE437 zwiększa poziom endokannabinoidów u myszy. Wykazuje silne działanie przeciwlękowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe u myszy.
wysoce silny i selektywny inhibitor transportu endokannabinoidów
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrea Chicca et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(25), E5006-E5015 (2017-06-07)
The extracellular effects of the endocannabinoids anandamide and 2-arachidonoyl glycerol are terminated by enzymatic hydrolysis after crossing cellular membranes by facilitated diffusion. The lack of potent and selective inhibitors for endocannabinoid transport has prevented the molecular characterization of this process