Merck
SML2043
Sigma-Aldrich
CID 1375606
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,4-Dichloro-N-[4-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]-benzamide, N-[4-(Anilinocarbonyl)phenyl]-2,4-dichlorobenzamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14Cl2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.24
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC1=CC=C(C(NC2=CC=C(C(NC3=CC=CC=C3)=O)C=C2)=O)C(Cl)=C1
Działania biochem./fizjol.
CID 1375606 (N-[4-(anilinokarbonylo)fenylo]-2,4-dichlorobenzamid) jest specyficznym i silnym zastępczym agonistą GPR27 (SREB1), który indukuje sprzężenie receptora z β-arrestiną 2, ale nie z białkami G.
Specyficzny i silny zastępczy agonista GPR27 (SREB1).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)