Kluczowe dokumenty
SML2005
Sigma-Aldrich
SMARt-420
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Butanone, 4,4,4-trifluoro-1-(3-phenyl-1-oxa-2,8-diazaspiro[4.5]dec-2-en-8-yl), 4,4,4-trifluoro-1-(3-phenyl-1-oxa-2,8-diazaspiro[4.5]dec-2-en-8-yl)butan-1-one, BDM41420
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19F3N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.34
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
Aktywuje alternatywny szlak bioaktywacji proleku przeciwgruźliczego etionamidu, odwracając oporność.
SMARt-420 (Small Molecule Aborting Resistance) aktywuje alternatywny szlak bioaktywacji proleku etionamidu - antybiotyku przeciwgruźliczego. Bioaktywacja etionamidu jest normalnie katalizowana przez monooksygenazę EthA, ale mutacje w tym enzymie umożliwiły wielu szczepom uzyskanie oporności. SMARt-420 aktywuje nieznany wcześniej szlak, odwracając nabytą oporność na etionamid i usuwając infekcję oporną na etionamid u myszy, a także zwiększając wrażliwość bakterii na etionamid.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicolas Blondiaux et al.
Science (New York, N.Y.), 355(6330), 1206-1211 (2017-03-18)
Antibiotic resistance is one of the biggest threats to human health globally. Alarmingly, multidrug-resistant and extensively drug-resistant