Przejdź do
SML1995
Capzimin dimer
≥96% (HPLC)
Synonim(y):
8,8′-Disulfanediylbis(N-(2-(thiazol-2-yl)ethyl)quinoline-3-carboxamide)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
560,00 zł
476,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H24N6O2S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
628.81
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
476,00 zł
Cena katalogowa560,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCCC1=NC=CS1)C2=CC3=CC=CC(SSC4=C(N=CC(C(NCCC5=NC=CS5)=O)=C6)C6=CC=C4)=C3N=C2
InChI
1S/C30H24N6O2S4/c37-29(33-9-7-25-31-11-13-39-25)21-15-19-3-1-5-23(27(19)35-17-21)41-42-24-6-2-4-20-16-22(18-36-28(20)24)30(38)34-10-8-26-32-12-14-40-26/h1-6,11-18H,7-10H2,(H,33,37)(H,34,38)
InChI key
RNEOHKZPZKEZCQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Capzimin can be used as a therapeutic for cancer treatment.[1]
Capzimin dimer is the stable precursor form of capzimin. Capzimin is a selective inhibitor of proteasome isopeptidase Rpn11, a proteasomal deubiquitinase that is part of the proteosome 19S regulatory particle subunit that removes the polyubiquitin chain from substrates in preparation for degradation. Capzimin was shown to have an IC50 value of 340 nM and have selectivity over related enzymes with 80-fold selectivity for Rpn11 over Csn5, ten-fold over AMSH and six-fold over BRCC36. It stabilized proteasome substrates that would otherwise have been degraded, induced an unfolded protein response, and blocked the proliferation of cancer cells, including some that had become resistant to bortezomib. Capzimin dimer will be quickly reduced to capzimin by glutathione in cell-based systems; DTT should be added to in vitro assays to reduce the disulfide.
Inhibitor of proteasome isopeptidase Rpn11
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1016SML2784SML0574
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)