Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 435,00 zł 369,75 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł 1513,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H12F3NO3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
423.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
369,75 zł
Cena katalogowa435,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C(C=C1)=CC=C1/C=C(SC2=S)\C(N2CC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)=O)=O
InChI
1S/C19H12F3NO3S2/c20-19(21,22)14-3-1-2-12(8-14)10-23-16(24)15(28-18(23)27)9-11-4-6-13(7-5-11)17(25)26/h1-9H,10H2,(H,25,26)/b15-9+
InChI key
DJTINRHPPGAPLD-OQLLNIDSSA-N
Biochem/physiol Actions
CY-09 is an NLRP3 inflammasone inhibitor. CY-09 binds directly to the ATP-binding motif of NLRP3 NACHT domain and inhibits its ATPase activity, blocking NLRP3 inflammasome assembly and activation. In mouse models CY-09 showed therapeutic effects in type 2 diabetes and cryopyrin-associated auto-inflammatory syndrome (CAPS), which is caused by gain-of-function mutations of NLRP3.
NLRP3 inflammasome inhibitor
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| color faint yellow to dark orange | color white to beige | color white to beige | color orange to dark red |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?