Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 292,00 zł 248,20 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł 994,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16ClN5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.82
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
248,20 zł
Cena katalogowa292,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=CC=CC=C1C(NC(NC2=CC(C)=C(C=C2)OC3=NC=C(C=N3)Cl)=O)=O
InChI
1S/C19H16ClN5O3/c1-11-8-13(6-7-16(11)28-19-22-9-12(20)10-23-19)24-18(27)25-17(26)14-4-2-3-5-15(14)21/h2-10H,21H2,1H3,(H2,24,25,26,27)
InChI key
NLVSCQFSPVSAOF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
RG1534 is an inhibitor of hTERT promoter activity that selectively targets G-hairpin stem loop of the human telomerase reverse transcriptase gene (hTERT) that downregulates hTERT expression. RG1534 induces mitochondrial defects, oxidative stress, DNA damage and apoptosis in cancer cell while sparing normal cells
inhibitor of hTERT promoter activity that selectively targets G-hairpin stem loop of the human telomerase reverse transcriptase gene (hTERT)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?