Przejdź do
SML1342
API-1
Synonim(y):
4-Amino-5,8-dihydro-5-oxo-8-b-D-ribofuranosyl-pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide, NSC 177223, NSC177223
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15N5O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML1342, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C(C(N)=O)=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C3=C1C(N)=NC=N3
InChI
1S/C13H15N5O6/c14-10-6-7(20)4(11(15)23)1-18(12(6)17-3-16-10)13-9(22)8(21)5(2-19)24-13/h1,3,5,8-9,13,19,21-22H,2H2,(H2,15,23)(H2,14,16,17)/t5-,8-,9-,13-/m1/s1
InChI key
SPBWHPXCWJLQRU-FITJORAGSA-N
Biochem/physiol Actions
API-1 is a potent and specific Akt/PKB inhibitor.
API-1 is a potent and specific Akt/PKB inhibitor. API-1 binds to pleckstrin homology (PH) domain of Akt and blocks Akt membrane translocation. The compound inhibits all three members of the family Akt1/PKBa, Akt2/PKBb and Akt3/PKBg. API-1 does not inhibit the activation of PKC, SGK, PKA, STAT3, Erk-1/2 or JNK.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0628SML2409SML0929
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)