Kluczowe dokumenty
SML1838
BNS
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-[[2-[(2-naphthalenylmethyl)sulfonyl]acetyl]imino]-4-thiazoleacetic acid
About This Item
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ON1C(CC(O)=O)=CSC1=NC(CS(CC2=CC=C(C=CC=C3)C3=C2)(=O)=O)=O
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)