Merck
SML1801
Sigma-Aldrich
CeMMEC13
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,2-dihydro-1-methyl-2-oxo-4-quinolinecarboxamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.34
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C1=C2C=CC=C1)C(C=C2C(NC3=CC=C4C(OCCO4)=C3)=O)=O
Działania biochem./fizjol.
CeMMEC13 jest silnym inhibitorem drugiej bromodomeny czynnika inicjacji transkrypcji TAF1 o wartości IC50 wynoszącej 2,1 μM i minimalnym hamowaniu BRD4, BRD9, CREBBP lub EP300. Stwierdzono, że CeMMEC13 działa synergistycznie z inhibitorem BRD4 (S)-JQ1 w celu zatrzymania proliferacji linii komórkowej białaczki THP1 i linii komórkowej gruczolakoraka płuc H23.
CeMMEC13 jest silnym inhibitorem drugiej bromodomeny czynnika inicjacji transkrypcji TAF1.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)