Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 403,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.79
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNCC1=CC2=C(C=C1)N(CC)C3=C2C=CC=C3.[H]Cl
InChI key
IXWVUPURFWFRNE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Mutant p53 stabilizer
PhiKan083 is a small molecule that binds within a cavity on the surface of Y220C-mutated p53. This mutation, which is not involved in DNA interaction, causes a destabilization of the protein. PhiKan083 binding acts to stabilize the mutant p53 and slow the rate of denaturation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?