Przejdź do
SML2286
BIIL260 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(3-{4-[1-(4-Hydroxy-phenyl)-1-methyl-ethyl]-phenoxymethyl}-benzyloxy)-benzamidine hydrochloride, BIIL 260 hydrochloride, BIIL-260 hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
391,00 zł
332,35 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H30N2O3 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.57 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
332,35 zł
Cena katalogowa391,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N\C(=N/[H])\c1ccc(cc1)OCc2cc(ccc2)COc3ccc(cc3)C(C)(C)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C30H30N2O3/c1-30(2,24-8-12-26(33)13-9-24)25-10-16-28(17-11-25)35-20-22-5-3-4-21(18-22)19-34-27-14-6-23(7-15-27)29(31)32/h3-18,33H,19-20H2,1-2H3,(H3,31,32)
InChI key
MBLJFKQACMILLC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BIIL260 is a selective and potent leukotriene B4 (BLT1) receptor antagonist with a Ki value of 1.8 nM in human U937 cells. BIIL260 was used found to act as an inverse agonist, stabilizing the inactive state of BLT1.
Leukotriene B4 (BLT1) receptor antagonist
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2417SML2672SML1010
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)