Przejdź do
SML1736
Nelarabine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-amino-9-β-D-arabinofuranosyl-6-methoxy-9H-purine, 506U, 506U78, 9-β-D-Arabinofuranosyl-6-methoxy-9H-purin-2-amine, Arranon, Atriance, GW-506U78
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
424,15 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
1725,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15N5O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.27
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
424,15 zł
Cena katalogowa499,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O[C@H](CO)[C@H]1O)N2C=NC3=C2N=C(N)N=C3OC
InChI
1S/C11H15N5O5/c1-20-9-5-8(14-11(12)15-9)16(3-13-5)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2,12,14,15)/t4-,6-,7+,10?/m1/s1
InChI key
IXOXBSCIXZEQEQ-KBNQYOMWSA-N
Biochem/physiol Actions
Antineoplastic purine nucleoside analog used in T-cell acute lymphoblastic leukemia; pro-drug of Ara-G.
Nelarabine is an antineoplastic purine nucleoside analog used in T-cell acute lymphoblastic leukemia. It is a pro-drug of Ara-G, which is converted by cellular kinases to the active 5′-triphosphate, Ara-GTP. Incorporation of Ara-GTP into DNA leads to inhibition of DNA synthesis and apoptosis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0060SML0628SML0586
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: ≥24 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)