Przejdź do
SML1609
Ferutinin
≥98% (HPLC), Estrogen receptor agonist, powder
Synonim(y):
4-Hydroxy-benzoic acid (3R,3aS,4S,8aR)-1,2,3,3a,4,5,8,8a-octahydro-3-hydroxy-6,8a-dimethyl-3-(1-methylethyl)-4-azulenyl ester, 4-Oxy-6-(4-oxybenzoyloxy)dauc-8,9-en, Ferutinine, Tefestrol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
581,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.47
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
581,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ferutinin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC[C@](CC[C@@]2(O)C(C)C)(C)[C@@]2([H])[C@@H](OC(C3=CC=C(O)C=C3)=O)C1
InChI
1S/C22H30O4/c1-14(2)22(25)12-11-21(4)10-9-15(3)13-18(19(21)22)26-20(24)16-5-7-17(23)8-6-16/h5-9,14,18-19,23,25H,10-13H2,1-4H3/t18-,19+,21-,22+/m0/s1
InChI key
CYSHNJQMYORNJI-YUVXSKOASA-N
General description
Ferutinin, a daucane phytoestrogen, is found in the Ferula genus.[1][2] It is a natural terpenoid and a calcium ionophore.[3]
Biochem/physiol Actions
Ferutinin can suppress tumor development without causing systemic toxicity in various tumor cells and animal cancer models. It possesses estrogenic properties and a protective role against uterine carcinoma. Ferutinin exhibits anti-cancer action in estrogen-dependent breast cancer cells.[1]
Ferutinin is a strong agonist for estrogen receptor (ER)α and agonist/antagonist for Erβ with IC50 values of 33.1 nM for ERα and 180.5 nM for Erβ. It has been shown to have both ionophoretic and apoptotic properties. It increases calcium permeability in the lipid bilayer and has been shown to improve bone regeneration in a rat study. It caused significant regression in tumor size in a mouse colon cancer model.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W518301SML162906892
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)