Przejdź do
SML1629
Ezetimibe
≥98% (HPLC), Cholesterol absorption inhibitor, powder
Synonim(y):
(3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
568,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H21F2NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.43
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
568,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ezetimibe, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: soluble ≥15 mg/mL, DMSO: soluble ≥15 mg/mL, ethanol: soluble ≥15 mg/mL, methanol: soluble ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(C=C1)=CC=C1N([C@H](C2=CC=C(O)C=C2)[C@H]3CC[C@H](O)C4=CC=C(F)C=C4)C3=O
InChI
1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22+,23-/m1/s1
InChI key
OLNTVTPDXPETLC-XPWALMASSA-N
Biochem/physiol Actions
Ezetimibe inhibits intestinal cholesterol absorption by preventing cholesterol uptake by Niemann-Pick C1 Like 1 (NPC1L1) protein that was found critical for the intestinal absorption of cholesterol. Ezetimibe selectvely blocks cholesterol absorption without inhibiting pancreatic lipolytic enzyme activities in the intestinal lumen.
Ezetimibe is a non statin drug that reduces intestinal cholesterol absorption. In addition, it also has an ability to reduce the risk of cardiovascular events in patients who had had an acute coronary syndrome and whose low-density lipoprotein (LDL) cholesterol values were within guideline recommendations.
Preparation Note
For solubility in aqueous buffer, Ezetimibe should be dissolved in ethanol followed by dilution with the buffer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1866SML02681269028
Ezetimibe United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1269028
Ezetimibe
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMF: soluble ≥15 mg/mL, ethanol: soluble ≥15 mg/mL, DMSO: soluble ≥15 mg/mL, methanol: soluble ≥15 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ezetimibe
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)