Merck
SML1520
Sigma-Aldrich
GS39783
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
GS-39783, N,N′-Dicyclopentyl-2-methylsulfanyl-5-nitro-pyrimidine-4,6-diamine, N4,N6-dicyclopentyl-2-(methylthio)-5-nitro-4,6-pyrimidinediamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H23N5O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
faintly yellow to dark yellow
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CSc1nc(NC2CCCC2)c(c(NC3CCCC3)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H23N5O2S/c1-23-15-18-13(16-10-6-2-3-7-10)12(20(21)22)14(19-15)17-11-8-4-5-9-11/h10-11H,2-9H2,1H3,(H2,16,17,18,19)
Klucz InChI
GSGVDKOCBKBMGG-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
GS39783 is a positive allosteric modulator (PAM) of GABA-B receptors. GABAB receptor positive allosteric modulators have potential for treatment of many neuro-psychiatric disorders as well as drug dependence and seizures. The receptor is a GPCR expressed throughout the CNS; it acts as both an auto-receptor and heteroreceptor to modulate GABA release and regulate K+ channels and Ca++ channels. GS39783 has been shown to inhibit alcohol self-administration and to have an antipsychotic-like effect in animal models of addiction and schizophrenia, respectively.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3