Merck
SML1487
Sigma-Aldrich
ABT-089 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-methyl-3-(2-(S)-pyrrolidinylmethoxy)pyridine dihydrochloride, Pozanicline dihydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2O · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.18
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D +20 to +30°, c = 1 in methanol
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=C(OC[C@@H]2CCCN2)C=CC=N1.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C11H16N2O.2ClH/c1-9-11(5-3-6-12-9)14-8-10-4-2-7-13-10;;/h3,5-6,10,13H,2,4,7-8H2,1H3;2*1H/t10-;;/m0../s1
Klucz InChI
UGVSESCRKJTJAK-XRIOVQLTSA-N
Działania biochem./fizjol.
ABT-089 (Pozanicline) is a subtype-selective neuronal nicotinic receptor partial agonist binding primarily to the α4β2 and also α6β2 subtypes. It has been investigated for alleviating symptoms of nicotine withdrawal including cognitive deficits and anxiety.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3