Przejdź do
SML2710
ZCZ011
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-Methyl-3-(2-nitro-1-(thiophen-2-yl)ethyl)-2-phenyl-1H-indole, 6-Methyl-3-[2-nitro-1-(2-thienyl)ethyl]-2-phenyl-1H-indole, ZCZ 011, ZCZ-011
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
375,00 zł
318,75 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
318,75 zł
Cena katalogowa375,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)C(C[N+](=O)[O-])c2c3c([nH]c2c4ccccc4)cc(cc3)C
InChI key
RJSPNRDBWHHFMH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain-penetrant, cannabinoid receptor CB1-selective positive allosteric modulator (PAM) that blocks neuropathic pain without cannabimimetic side-effects.
ZCZ011 is a brain-penetrant, cannabinoid receptor CB1-selective positive allosteric modulator (PAM) that enhances orthosteric agonist CP55,940, while reduces orthosteric inverse agonist SR141716A, CB1 binding. ZCZ011 potentiates AEA-stimulated GTPγS binding (Emax = 46.5% without vs. 115.2% with 100 nM ZCZ011; mouse brain membranes) and cellular signaling (β-arrestin Emax = 100% without vs.157% with 100 nM ZCZ011, pERK pIC50 = 6.5 without vs. 8.3 with 10 nM ZCZ011; hCB1 cells). ZCZ011 exhibits antinociceptive efficay in murine chronic constriction injury (CCI) model of neuropathic pain & carrageenan model of inflammatory pain (40 mg/kg i.p.) without cannabimimetic side-effects.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0248SML1926SML1886
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Does it specifically target the CB1 receptor?
    1 answer
    1. As shown on the product detail page, Product ZCZ011 is a brain-penetrant, cannabinoid receptor CB1-selective positive allosteric modulator (PAM) that enhances orthosteric agonist CP55,940, while reduces orthosteric inverse agonist SR141716A, CB1 binding. ZCZ011 potentiates AEA-stimulated GTP?S binding (Emax = 46.5% without vs. 115.2% with 100 nM ZCZ011; mouse brain membranes) and cellular signaling (?-arrestin Emax = 100% without vs.157% with 100 nM ZCZ011, pERK pIC50 = 6.5 without vs. 8.3 with 10 nM ZCZ011; hCB1 cells). ZCZ011 exhibits antinociceptive efficay in murine chronic constriction injury (CCI) model of neuropathic pain & carrageenan model of inflammatory pain (40 mg/kg i.p.) without cannabimimetic side-effects.
      Identity testing is performed to be sure the product is ZCZ011 but test functions are not determined. The end-user may want to consult with literature to get more information about ZCZ011.