Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł 310,25 zł |
Informacje o tej pozycji
310,25 zł
Cena katalogowa365,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
DMSO: >15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1O)C2=C(O)C(=O)c3ccccc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-10-6-5-8(7-11(10)17)15-14(19)13(18)9-3-1-2-4-12(9)20-15/h1-7,16-17,19H
InChI key
KPGMHZQXQVDYNT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: >15 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition protect from light | storage condition desiccated, protect from light |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?