Przejdź do
SML1397
β-Naltrexamine dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(5α,6β)-6-Amino-17-(cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy-morphinan-3,14-diol dihydrochloride, 6β-Naltrexamine dihydrochloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H26N2O3 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.35
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Aby zapytać o ten produkt SML1397, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@]1(CC[C@@H](N)[C@]2([H])OC3=C4O)[C@]52C3=C(C=C4)C[C@H]1N(CC6CC6)CC5
InChI
1S/C20H26N2O3/c21-13-5-6-20(24)15-9-12-3-4-14(23)17-16(12)19(20,18(13)25-17)7-8-22(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,13,15,18,23-24H,1-2,5-10,21H2/t13-,15-,18+,19+,20-/m1/s1
InChI key
SPPAUICKSNQRNC-GNUVVZJLSA-N
Biochem/physiol Actions
β-Naltrexamine is a potent opioid antagonist.
β-Naltrexamine is a potent orally available, long lasting opioid antagonist.
β-naltrexamine is obtained from naltrexone.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N9412O003SML2956
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ~12 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 7.5 mg/mL (aqueous solutions should be promptly used), methanol: 7.6 mg/mL (do not store in ethanolic solution; methanolic solutions may be stored for several weeks at 4 °C)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)