Merck
SML1387
Sigma-Aldrich
Mps1-IN-2
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
9-Cyclopentyl-2-[[2-ethoxy-4-(4-hydroxy-1-piperidinyl)phenyl]amino]-5,7,8,9-tetrahydro-5-methyl-6H-pyrimido[4,5-b][1,4]diazepin-6-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H36N6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(CC1)CCN1C2=CC=C(NC3=NC(N(C4CCCC4)CCC(N5C)=O)=C5C=N3)C(OCC)=C2
InChI
1S/C26H36N6O3/c1-3-35-23-16-19(31-13-10-20(33)11-14-31)8-9-21(23)28-26-27-17-22-25(29-26)32(18-6-4-5-7-18)15-12-24(34)30(22)2/h8-9,16-18,20,33H,3-7,10-15H2,1-2H3,(H,27,28,29)
Klucz InChI
WELBJLUKWAJOQV-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Mps1-IN-2 jest silnym i selektywnym inhibitorem kinazy Mps1.
Mps1-IN-2 jest silnym i selektywnym inhibitorem kinazy Mps1. Mps1-IN-2 również znacząco hamuje Plk1.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)