Informacje o tej pozycji
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]N[C@H](C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@H](C(N[C@]([C@@H](C)CC)([H])C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O)CC3=CN=CN3)=O)=O)CC(C=C4)=CC=C4O)=O)=O)=O)C
InChI
1S/C49H71N13O10/c1-6-28(4)40(46(69)58-36(24-32-25-53-26-55-32)47(70)62-21-11-15-38(62)44(67)59-37(48(71)72)23-30-12-8-7-9-13-30)61-43(66)35(22-31-16-18-33(63)19-17-31)57-45(68)39(27(2)3)60-42(65)34(56-41(64)29(5)50)14-10-20-54-49(51)52/h7-9,12-13,16-19,25-29,34-40,63H,6,10-11,14-15,20-24,50H2,1-5H3,(H,53,55)(H,56,64)(H,57,68)(H,58,69)(H,59,67)(H,60,65)(H,61,66)(H,71,72)(H4,51,52,54)/t28-,29-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-/m0/s1
InChI key
CHCOFDZSJYMQMX-NOQNJSOHSA-N
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML1373-25MG | 04061832900414 |
| SML1373-5MG | 04061832900421 |