Przejdź do
SML1357
VU0453379 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)2-CyclopentylN((1-isopropylpyrrolidin2-yl)-9-methyl-1-oxo-2,9-dihydro1Hpyrrido[3,4b]indole-4-carboxamide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H34N4O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
471.03
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Aby zapytać o ten produkt SML1357, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C2=C(C(C(NC[C@@H]3CCCN3C(C)C)=O)=CN(C4CCCC4)C2=O)C5=CC=CC=C51.Cl
InChI
1S/C26H34N4O2.ClH/c1-17(2)29-14-8-11-19(29)15-27-25(31)21-16-30(18-9-4-5-10-18)26(32)24-23(21)20-12-6-7-13-22(20)28(24)3;/h6-7,12-13,16-19H,4-5,8-11,14-15H2,1-3H3,(H,27,31);1H/t19-;/m0./s1
InChI key
OCMGNMGYQPPMFF-FYZYNONXSA-N
Biochem/physiol Actions
VU0453379 is a highly selective CNS penetrant positive allosteric modulator of Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) with GLP-1 EC50 = 1.3 μ,M, 59.2% GLP-1 max. VU0453379 potentiated low-dose exenatide to augment insulin secretion in primary mouse pancreatic islets. In a model of Parkinson′s disease it showed a significant reversal of haloperidol-induced catalepsy at 30 mg/kg.
VU0453379 is a highly selective CNS penetrant positive allosteric modulator of Glucagon-like peptide-1 (GLP-1).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1010SML1821SML1138
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)