Przejdź do
SML1138
IKK-16 dihydrochloride
≥98% (HPLC), IKB kinase inhibitor, powder
Synonim(y):
N-(4-Pyrrolidin-1-yl-piperidin-1-yl)-[4-(4-benzo[b]thiophen-2-yl-pyrimidin-2-ylamino)phenyl]carboxamide dihydrochloride, IKK16 hydrochloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
646,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H29N5OS · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
556.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
IKK-16 dihydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCC(N2CCCC2)CC1)C3=CC=C(NC4=NC=CC(C5=CC(C=CC=C6)=C6S5)=N4)C=C3.C
InChI
1S/C28H29N5OS.CH4/c34-27(33-17-12-23(13-18-33)32-15-3-4-16-32)20-7-9-22(10-8-20)30-28-29-14-11-24(31-28)26-19-21-5-1-2-6-25(21)35-26;/h1-2,5-11,14,19,23H,3-4,12-13,15-18H2,(H,29,30,31);1H4
InChI key
YJGZKHHCMOHIFA-UHFFFAOYSA-N
Application
IKK-16 dihydrochloride has been used as an nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor kinase inhibitor (IκB) in B220+ CKO or CreWT naive B cells.[1] It has also been used as a nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB inhibitor) in poly(I:C) transfection-induced retinoic acid-inducible gene (RIG-I), melanoma differentiation-associated gene 5 (MDA-5), and caspase-11 expressing mouse embryonic fibroblasts (MEFs).[2]
Biochem/physiol Actions
IKK-16 is a selective inhibitor of IKB kinase (IKK), part of the upstream NF-KB signal transduction cascade involved in the cellular response to inflammation. IKK-16 has IC50 values of 40, 70 and 200 nM for IKKβ (IKK-2), IKK complex and IKKα (IKK-1) respectively. In a mouse sepsis model, IKK-16 reduced the multiple organ dysfunction, showing an antiinflammatory and endothelial protective effect likely mediated by inhibition of inflammation through NF-KB. IKK-16 has also been found to have some activity as an inhibitor of protein kinase D (PKD) and of multidrug resistance protein 1 (MDR1, ABCB1).
IKK-16 is a selective inhibitor of IKB kinase (IKK).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1507SML1010SML2672
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)