Przejdź do
SML1314
SAG dihydrochloride
≥98% (HPLC), lyophilized solid, smoothened (Smo) agonist
Synonim(y):
3-Chloro-N-[trans-4-(methylamino)cyclohexyl]-N-[[3-(4-pyridinyl)phenyl]methyl]-benzo[b]thiophene-2-carboxamide dihydrochloride, Smoothened Agonist
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H28ClN3OS · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
562.98
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SAG dihydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized solid
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=C(Cl)C2=C(C=CC=C2)S1)N([C@@]3([H])CC[C@@](NC)([H])CC3)CC4=CC(C5=CC=NC=C5)=CC=C4
InChI
1S/C28H28ClN3OS/c1-30-22-9-11-23(12-10-22)32(28(33)27-26(29)24-7-2-3-8-25(24)34-27)18-19-5-4-6-21(17-19)20-13-15-31-16-14-20/h2-8,13-17,22-23,30H,9-12,18H2,1H3/t22-,23-
InChI key
VFSUUTYAEQOIMW-YHBQERECSA-N
Application
Smoothened agonist (SAG) dihydrochloride has been used as a sonic hedgehog (SHH) pathway agonist:
  • to study its effects on mouse hippocampal cells[1]
  • to determine its effects on the mitochondrial network in zebrafish embryo[2]
  • to study its effects on murine embryonic fibroblasts[3]
Biochem/physiol Actions
SAG is a potent and cell-permeable smoothened (Smo) agonist that activates Hedgehog pathway and counteracts Cyclopamine inhibition of Smo.
SAG is a potent and cell-permeable smoothened (Smo) agonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U111SML0608G5793
form
lyophilized solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 13 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)