Merck
SML1305
Sigma-Aldrich
T56-LIMKi
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-Methyl-N-[3-[[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]phenyl]-5-isoxazolecarboxamide, T5601640
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H14F3N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)C2=CC(NC(C3=CC(C)=NO3)=O)=CC=C2
InChI
1S/C19H14F3N3O3/c1-11-8-16(28-25-11)18(27)24-14-6-2-4-12(9-14)17(26)23-15-7-3-5-13(10-15)19(20,21)22/h2-10H,1H3,(H,23,26)(H,24,27)
Klucz InChI
XVOKFRPKSAWELK-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
T56-LIMKi jest inhibitorem LIMK2, który redukuje fosforylowaną kofilinę i indukuje demontaż włókien naprężeniowych aktyny w komórkach NF1-/- MEFs.
T56-LIMKi jest inhibitorem LIMK2.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)