Przejdź do
SML1227
Tavaborole
≥95% (HPLC), protein synthesis inhibitor, powder
Synonim(y):
1,3-Dihydro-5-fluoro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole, 5-Fluoro-1,3-dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole, AN-2690, AN2690
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
558,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
1598,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BFO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.93
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
558,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tavaborole, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
B1(OCc2c1ccc(c2)F)O
InChI
1S/C7H6BFO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3,10H,4H2
InChI key
LFQDNHWZDQTITF-UHFFFAOYSA-N
General description
Tavaborole is a boron-based pharmaceutical agent. It has broad-spectrum oxaborole antifungal activity. Due to its low molecular weight, it facilitates maximal nail plate penetration than its predecessors.
Biochem/physiol Actions
Tavaborole (AN2690) is a potent antifungal that targets the post-transfer editing site of leucyl-tRNA synthetase (LeuRS).
Tavaborole (AN2690) is a potent antifungal that targets the post-transfer editing site of leucyl-tRNA synthetase (LeuRS). Tavaborole forms a covalent adduct with the 3′ adenosine of tRNA(leu) at the editing site of fungal, but not bacterial LeuRS, locking the enzyme in an inactive conformation. Tavaborole was recently approved for the treatment of onychomycosis of the toenail in adults.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0140SML0525SML1728
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)